Learn More
Hach™ Sobres de polvo de indicador de cloro 2
Descripción
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
- Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
- Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
- Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
- Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
- Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloruro |
| Formato | Paquete individual |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de cloro |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de prueba |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | De 0,15 a 10 mg/l de Cl |
| Método de prueba | Valoración argentométrica de nitrato de plata |
| Tipo | Indicador |