missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress

Código de producto. 16402186
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16402186 500 mg 500 miligramos
16458386 100 mg 100 miligramos
16421028 5 g 5 g
16412249 1 g 1 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16402186

Marca: Medchem Express HYB0608

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.

Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorhexidine (digluconate)
Forma física Liquid
CAS 18472-51-0
Color Colorless
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H54Cl2N10O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
SMILES N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Peso molecular (g/mol) 897.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 897.76
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.