Learn More
Digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2000 ml
25 ml
500 ml
11344098 25 mL 25 ml
11334098 100 mL 100 ml
11410391 500 mL 500 ml
11420391 4 x 500 mL 2000 ml
4 options
Código de producto. 11344098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041385.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El digluconato de clorhexidina, solución acuosa al 20 p/v, se utiliza como agente antiséptico oral y antimicrobiano. Es un ingrediente activo en enjuagues bucales germicidas, champús para mascotas, lubricantes, toallitas quirúrgicas y jabón para manos. Se utiliza en el estudio sobre el rol de los aceites esenciales en la mejora de la antisepticemia cutánea. Desempeña un papel vital como desinfectante y conservante en los productos farmacéuticos. También se utiliza como aditivo en cosméticos como cremas, dentífricos y desodorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18472-51-0
Fórmula molecular C34H54Cl2N10O14
Peso molecular (g/mol) 897.76
Número MDL MFCD00083599
Clave InChI YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Sinónimo peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
Nombre IUPAC Ácido (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoico;sulfano
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine digluconate
Nombre de nota Non-sterile
Color Incolora
Densidad 1.06 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo Sol. ac. al 20% p/v
Cantidad 25 mL
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 20% p/v
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chlorhexidine digluconate