missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorantraniliprole, MedChemExpress

Código de producto. 16401007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16401007 50 mg 50 miligramos
16494708 10 mg 10 miligramos
16475536 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401007

Marca: Medchem Express HY112820

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Chlorantraniliprole is an insecticide that potently and selectively activates insect ryanodine receptor, with EC50s of 40 nM and 50 nM for Drosophila melanogaster and H. virescens ryanodine receptor, and ∼300-fold more potent than that in the mouse myoblast cell line, C2C12 (EC50, 14 μM).

Chlorantraniliprole is an insecticide that potently and selectively activates insect ryanodine receptor, with EC50s of 40 nM and 50 nM for Drosophila melanogaster and H. virescens ryanodine receptor, and ∼300-fold more potent than that in the mouse myoblast cell line, C2C12 (EC50, 14 μM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorantraniliprole
CAS 500008-45-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14BrCl2N5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (129.36 mM)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(Cl)C=C3C
Peso molecular (g/mol) 483.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.15
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.