missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloramphenicol, MedChemExpress

Código de producto. p-200096731
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16432109 1 g 1 g
16480838 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16432109

Marca: Medchem Express HYB0239

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.

Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chloramphenicol
Forma física Solid
CAS 56-75-7
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 323.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.13
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.