Descripción
This antibody has been tested in direct-ELISA.
AOX1 (Aldehyde oxidase 1) is a 1338 amino acid cytoplasmic protein that catalyzes the oxidation of a variety of aldehydes, leading to the production of hydrogen peroxide. Under certain conditions, AOX1 can catalyze the formation of the superoxide free radical. Defects in oxygen radical metabolism have been linked to the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), an autosomal dominant neurodegenerative disorder characterized by the death of motor neurons in the spinal cord, brain and brainstem. Significantly, AOX1 is highly expressed in the ventral horn of the spinal cord and the gene that encodes AOX1 is located in a chromosomal region that is frequently found to be implicated in ALS2. This evidence suggests that AOX1 is a candidate gene for ALS2.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Chlamydomonas reinhardtii AOX1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.09 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Alias de gen | AI196512; AI255253; Aldehyde oxidase; aldehyde oxidase (female form); aldehyde oxidase 1; aldehyde oxidase 2; Ao; AOH1; Aox1; Aox-1; Aox2; Aox-2; Azaheterocycle hydroxylase; azaheterocycle hydroxylase 1; Moro; Retinal oxidase; Ro |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Peptide sequence from Chlamydomonas reinhardtii Ubiquinol oxidase protein (202-217aa). |
| Método de purificación | Antigen affinity chromatography |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?