missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Chlamydia trachomatis MOMP Monoclonal Antibody (CL13-227.1.2), Invitrogen™

Código de producto. 11588932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11588932 500 μg 1 miligramo
17890306 100 μg 100 microgramos
17870246 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11588932

Marca: Invitrogen™ MA110670

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10670 detects Chlamydia trachomatis MOMP from C. trachomatis serovars A, B, Ba, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, L2, and L3 samples. MA1-10670 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10670 immunogen is C. trachomatis elementary bodies.

Chlamydia trachomatis is an intracellular organism. Chlamydia usually infects the cervix and fallopian tubes of women and the urethra of men. Chlamydial infections are believed to be one of the most common of all STDs. It is generally thought that in a population of 15 million, there are up to 300,000 cases of chlamydia each year. Thus, there are many undiagnosed cases of chlamydia in the community. It has been estimated that the true prevalence of chlamydia in the sexually active population may be in the order of 5% to 10%. Chlamydia is one of the leading causes of blindness in underdeveloped countries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chlamydia trachomatis MOMP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CL13-227.1.2
Concentración 1.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen C. trachomatis MOMP; Chlamydia MOMP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C. trachomatis elementary bodies.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.