missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Chlamydia pneumoniae Monoclonal Antibody (1696)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17876717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17876717 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17876717

Marca: Invitrogen™ MA547485

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Specific for C. pneumoniae (TWAR). Not reactive with Chlamydia trachomatis, Klebsiella pneumoniae, Influenza A, Influenza B, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza type 1, Parainfluenza type 2, Parainfluenza type 3, Respiratory Syncytial virus, Legionella pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae, and group A Streptococcus. Purified preparations consist of >90% pure mouse monoclonal antibody which has been purified from ascites fluid by protein A chromatography. The final preparation is formulated to a protein concentration of 100 μg/mL in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2 and contains 0.1% sodium azide. Each vial contains 1.0 mL. This product contains no stabilizing proteins and should be stored at 4C until ready for use. Working dilution must be determined by the user. Suggested starting ranges are 1:10-1:50 for ICC/IF and 1:20-1:200. for ELISA.

Chlamydia was classified in a separate order (Chlamydiales) because of its unique developmental cycle. Chlamydia may be found in the form of an elementary body and a reticulate body and Chlamydia species have genomes of approximately 1 to 1.3 megabases in length. Chlamydia infections are the most common bacterial sexually transmitted infections in humans and are the leading cause of infectious blindness worldwide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chlamydia pneumoniae
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1696
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen C. pneumoniae
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Proprietary sequence.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.