Learn More
Invitrogen™ CHKA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16682725 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16682725 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16682725
Marca: Invitrogen™ PA5106290
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total Choline kinase alpha.
The major pathway for the biosynthesis of phosphatidylcholine occurs via the CDP-choline pathway. Choline kinase alpha is the initial enzyme in the sequence and may play a regulatory role. This protein also catalyzes the phosphorylation of ethanolamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHKA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CHKA
N.º de referencia del gen O54804, P35790, Q01134
Alias de gen CHETK-alpha; CHK; CHKA; ChoK; Choline kinase alpha; choline kinase R; choline/ethanolamine kinase alpha; CK; CK/EK-alpha; CKI; Ckr; CK-R; EK; ethanolamine kinase; EtnK-alpha
Símbolos de los genes CHKA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CHKA(Accession P35790), corresponding to amino acid residues L313-R363.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1119, 12660, 29194
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG