Learn More
Chitosan oligosaccharide, MedChemExpress
Código de producto. p-200096663
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16447287 5 g 5 g
16411169 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16447287
Marca: Medchem Express HY112108
MedChemExpress Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.
Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chitosan oligosaccharide
CAS 148411-57-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 5 g
Sinónimo COS
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Chitosan oligosaccharide]
Porcentaje de pureza 91.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease