missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chitosan oligosaccharide, MedChemExpress

Código de producto. 16411169
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16411169 1 g 1 g
16447287 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16411169

Marca: Medchem Express HY112108

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.

Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chitosan oligosaccharide
CAS 148411-57-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 1 g
Sinónimo COS
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Chitosan oligosaccharide]
Porcentaje de pureza 91.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.