Learn More
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Antibody (Brown U. patent anti-CHI3L1) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Descripción
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Monoclonal antibody specifically detects Chitinase 3-like 1/YKL-40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Chitinase 3-like 1/YKL-40 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Brown U. patent anti-CHI3L1 |
| Conjugado | Janelia Fluor 635 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AW208766, Brp39, Chi3l1, gp39, YKL-40 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CHI3L1 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |