Learn More
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Antibody (Brown U. patent anti-CHI3L1) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30165501
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30165501 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30165501
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328760JF525
Human Monoclonal Antibody
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Monoclonal antibody specifically detects Chitinase 3-like 1/YKL-40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chitinase 3-like 1/YKL-40
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Brown U. patent anti-CHI3L1
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AW208766, Brp39, Chi3l1, gp39, YKL-40
Especie del huésped Human
Inmunógeno CHI3L1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1116
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1