Learn More
CHIR-090, MedChemExpress
Código de producto. 16486538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486538 10 mg 10 miligramos
16419127 5 mg 5 miligramos
16412637 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16486538
Marca: Medchem Express HY15460
MedChemExpress CHIR-090 is a potent, slow, tight-binding inhibitor of the LpxC deacetylase. It binds to E. coli LpxC with a Ki of 4.0 nM.
CHIR-090 is a potent, slow, tight-binding inhibitor of the LpxC deacetylase. It binds to E. coli LpxC with a Ki of 4.0 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHIR-090
Forma física Solid
CAS 728865-23-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (11.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(NO)=O)C(C=C1)=CC=C1C#CC2=CC=C(CN3CCOCC3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 437.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.49
Porcentaje de pureza 98.0%