Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de fontanería para enfriadores
Código de producto. p-4527515 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorios
Juego de instalación
Kit de tubos
Tubos de conducción
Para utilizar con (equipo):
Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2
TermoTemp, Polar
ThermoFlex 750 o 1000
ThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4
ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1
ThermoTemp, Polar, VersaCool
Tamaño:
5/8 in de D.I., 25 ft
6 mm de D.I. por metro
8 mm de D.I. por metro
NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg)
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)
NPT de 3/4 pulg
Material:
Acero inoxidable
Latón
Perbunan
Plástico flexible
Politrenzado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño Material unitSize
15176445 Kit de tubos Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2 NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) Plástico flexible cada uno
17108165 Kit de tubos ThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4 NPT de 3/4 pulg Politrenzado cada uno
11957514 Kit de tubos ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1 NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) Politrenzado 1 PCS
17878125 Juego de instalación ThermoFlex 750 o 1000 5/8 in de D.I., 25 ft Politrenzado cada uno
10430463 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10505872 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10771993 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10719181 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10111031 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10258621 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 8 mm de D.I. por metro Perbunan 1 metro
15865038 Accesorios ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1 NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg) Latón paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15176445 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 611000000012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija los accesorios y kits de fontanería para enfriadores, que incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Características:
  • Incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2
Tipo Kit de tubos
Incluye 25pies de tubos flexibles de un diám. Interior de 1/2 pulg., 25 pies de aislamiento para tubos y abrazadera para manguera
Material Plástico flexible
Tamaño NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)