missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-6 de pollo
Descripción
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q90YI0 |
| Intervalo del ensayo | De 0,85 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,085 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 395337 |
| Símbolo de gen | Il6 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?