missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Chicken IFN-gamma ELISA Kit

Código de producto. 17162189
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17162189

Marca: Invitrogen™ ECH2RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Chicken IFN-gamma quantitates chicken IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant chicken IFN-gamma.

IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso BoIFNG; citocina; EGK_03901; interferón gamma; precursor del interferón gamma; interferón-gamma; precursor de interferón-gamma (AA -23 a 143); H-IFN-g; Ifg; IFI; IFN gamma; IFN ?; IFNG; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; precursor de IFN-gamma; IFN-y; IFN?; Interferón inmune; interferón gamma; precursor de interferón gamma; interferón gamma tipo 2; Interferón y; Interferón ?; interferón, gamma; Interferón-gama; interferón-gamma; nivel de interferón-gamma; precursor de interferón-gamma; Interferón?; M-IFN-g; R-IFN-g
Intervalo del ensayo De 0,06 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,06 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49708
Símbolo de gen IFNG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IFN gamma
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado