missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPP1 (Osteopontin-c), Chicken, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16018097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16018097 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16018097

Marca: Abnova PAB29191.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken polyclonal antibody raised against the synthetic peptide of Human Osteopontin-c.

Sequence: SEEKQNAVSC

Especificaciones

Antígeno SPP1 (Osteopontin-c)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Chicken polyclonal antibody raised against the synthetic peptide of Human Osteopontin-c.
Dilución ELISA (2 ug/ml) Western Blot (1ug/ml) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
génica SPP1
Alias de gen BNSP/BSPI/ETA-1/MGC110940/OPN
Símbolos de los genes SPP1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the splice junction of osteopontin-c.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6696
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.