Learn More
Chicken anti-Goat IgG, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Código de producto. 16107060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16107060 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16107060
Marca: Abnova PAB29102.1mL
Especificaciones
Antígeno Chicken anti-Goat IgG
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Chicken polyclonal antibody raised against Goat IgG.
Dilución ELISA Immunohistochemistry(1:250) Western Blot(1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.02% sodium azide)
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Purified goat IgG (whole protein) emulsified in Freund's adjuvant.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Goat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only