missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHI3L2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13299098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13299098 100 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13299098 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA521548

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: human CHI3L2-transfected 293T. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CHI3L2 may bind glycan structure with high affinity, but not heparin. Has no chitotriosidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHI3L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica CHI3L2
N.º de referencia del gen Q15782
Alias de gen CHI3L2; CHIL2; chitinase 3 like 2; chitinase 3-like 2; chitinase-3-like protein 2; Chondrocyte protein 39; YKL39; YKL-39
Símbolos de los genes CHI3L2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human YKL-39. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1117
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.