missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHGA, anti-Human, Clone: CHGA/1815R, Abnova™

Código de producto. 16032308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16032308 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16032308

Marca: Abnova RAB00324.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CHGA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CHGA/1815R
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) Western Blotting (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10 mM PBS.
génica chromogranin A (parathyroid secretory protein 1)
Alias de gen CGA
Símbolos de los genes CHGA
Inmunógeno Original antibody is raised against recombinant protein corresponding to full length human CHGA.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.