missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHGA, anti-Human, Clone: CHGA/1815R, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CHGA |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CHGA/1815R |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) Western Blotting (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide). |
| génica | chromogranin A (parathyroid secretory protein 1) |
| Alias de gen | CGA |
| Símbolos de los genes | CHGA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?