Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para congeladores horizontales
Código de producto. 12633115 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Artículos de congelador generales
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (5)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (8)
Placas
Para utilizar con (equipo):
Congeladores de 3 pies cúbicos
Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
Congeladores de 359,6 l (12,7 pies cúbicos)
Congeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos)
Congeladores de 566,3 l (20,0 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) unitSize
12633115 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (8) Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos) cada uno
11796479 Artículos de congelador generales Congeladores de 359,6 l y 566,3 l (12,7 y 20 pies cúbicos) cada uno
13504940 Artículos de congelador generales Congeladores de 566,3 l (20,0 pies cúbicos) cada uno
13584930 Artículos de congelador generales Congeladores de 359,6 l (12,7 pies cúbicos) cada uno
12623115 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (7) Congeladores de 3 pies cúbicos cada uno
12693665 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (5) Congeladores de 3 pies cúbicos cada uno
11209769 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos) cada uno
11800553 Placas Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12633115 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 398187
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
Utilice gradillas para congeladores horizontales Thermo Scientific™ con ultracongeladores horizontales de las series Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y TS.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Admite Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (8)
Material Stainless Steel
Posiciones 8 Boxes/Rack
Para utilizar con (equipo) Congeladores de 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17,0 y 20,0 pies cúbicos)
Compatibilidad con congeladores (capacidad) 359,6, 481,3 y 566,3 l (12,7, 17 y 20 pies cúbicos)
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 26,5 in
Fondo (imperial) 5,5 in
Fondo (métrico) 14 cm
Tipo de producto Rack de cajas
Altura (métrico) 67,3 cm
Anchura (métrico) 14 cm