Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para congelador horizontal, acero inoxidable
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- Gradilla para congelador horizontal
- La gradilla cuenta con un asa para facilitar la transferencia
- Los resistentes soportes de montaje aseguran que las asas se mantengan en su lugar fácil de usar
- La varilla de bloqueo mantiene las cajas de almacenamiento de tubos en su lugar de forma segura
Specifications
Specifications
| Descripción | Gradilla para congelador horizontal |
| Color | Plata |
| Admite | Cajas de tubos |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cajas de tubos |
| Modelo | HS2862AE |
| N.º de gradillas | 13 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Caja |
| Show More |