Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para congelador horizontal, acero inoxidable
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Gradilla para congelador horizontal
- La gradilla cuenta con un asa para facilitar la transferencia
- Los resistentes soportes de montaje aseguran que las asas se mantengan en su lugar fácil de usar
- La varilla de bloqueo mantiene las cajas de almacenamiento de tubos en su lugar de forma segura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla para congelador horizontal |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Plata |
| Admite | Cajas de tubos |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cajas de tubos |
| Mostrar más |