Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congeladores horizontales para Innova™ C585, C760, CryoCube™ serie FC660
Código de producto. 11319904
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas de 10,16 cm (4 pulg.) (6)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (9)
Anchura (métrico):
140 mm
141 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Anchura (métrico) unitSize
11319904 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (9) 140 mm cada uno
11602824 Cajas de 10,16 cm (4 pulg.) (6) 141 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319904 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor K06411700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guarde las cajas de almacenamiento para congelador dentro de las gradillas de congelador organizadas. Estas gradillas de metal optimizan el espacio de su congelador y facilitan la búsqueda de los artículos que desea.
MA/PN: K0641-1700
  • Gradilla para cajas de 76 mm
  • Tamaño máx. de la caja: 133 x 133 mm
  • Rack de acceso lateral
  • Dimensiones exteriores de la gradilla (F x An x Al): 136 x 140 x 751 mm (5,4 x 5,5 x 29,6 pulg)
  • Número máx. de cajas por gradilla: 9 (1 x 9)
  • Material: Aluminio
  • Para congelador horizontal ULT: Innova C585™ (máx. 288 cajas), Innova™ C760 (máx. 396 cajas), CryoCube™ FC660/ F660Ch (máx. 360 cajas)
MA/PN: K0641-1750
  • Gradilla para cajas de 102 mm
  • Tamaño máx. de la caja: 133 x 133
  • Rack de acceso lateral
  • Dimensiones exteriores de la gradilla (F x An x Al): 136 x 141 x 751 (5,4 x 5,6 x 29,6 pulgadas)
Número máx. de cajas por gradilla: 6 (1 x 6)
  • Material: Aluminio
  • Para congelador horizontal ULT: Innova C585™ (máx. 192 cajas), Innova™ C760 (máx. 264 cajas), CryoCube™ FC660/ F660Ch (máx. 240 cajas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Admite Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (9)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Gradilla para congeladores horizontales para Innova™ C585, C760, CryoCube™ serie FC660
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 × 140 × 751 mm (5,4 × 5,5 × 29,6 pulg)
Fondo (métrico) 136 mm
Tipo de producto Gradilla de acceso lateral para congelador horizontal
Altura (métrico) 751 mm
Anchura (métrico) 140 mm