Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+ %, para bioquímica
Código de producto. p-83997 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10005923 25 g Frasco de plástico 25 g
10042710 100 g Frasco de plástico 100 g
10404765 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10005923
Marca: Thermo Scientific Chemicals 208180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-47-9
Fórmula molecular C8H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 207.288
Número MDL MFCD00003835
Clave InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
Nombre IUPAC 2-(ciclohexilamino)ácido etanosulfónico
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material CHES
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C6H11NHCH2CH2SO3H
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 2055
Información de solubilidad Solubilidad en agua:103,6 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHES
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.