Learn More
CHERP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16883965 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16883965 20 μL 20 microlitros
16873965 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16883965 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 253891AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CHERP gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of cell proliferation; positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade; release of sequestered calcium ion into cytosol; RNA processing.
Especificaciones
Antígeno CHERP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CHERP
N.º de referencia del gen Q8CGZ0, Q8IWX8
Alias de gen CHERP, DAN16, DAN26, ERPROT 213 21, SCAF6, SRA1
Símbolos de los genes Cherp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHERP Fusion Protein Ag13428
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10523, 27967
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG