missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHERP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16873965 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16873965 150 μL 150 microlitros
16883965 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16873965

Marca: Proteintech 253891AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHERP gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of cell proliferation; positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade; release of sequestered calcium ion into cytosol; RNA processing.

Especificaciones

Antígeno CHERP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CHERP
N.º de referencia del gen Q8CGZ0, Q8IWX8
Alias de gen CHERP, DAN16, DAN26, ERPROT 213 21, SCAF6, SRA1
Símbolos de los genes Cherp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHERP Fusion Protein Ag13428
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10523, 27967
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.