Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido quenodesoxicólico, 98 %
Código de producto. p-84266 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10521291 25 g Frasco de vidrio 25 g
10368613 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10266950
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228770050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Ácido quenodesoxicólico, 98 %, ACROS Organics, cantidad:5g, Envasado:Frasco de vidrio, blanco, punto de fusión:De 162 °C a 168 °C, peso molecular:391,572; Porcentaje de pureza:>-97,5 %, intervalo porcentual de ensayo:97+%, CAS:474-25-9, ChEBI:CHEBI:36234, número EINECS:207-481-8, peso de la fórmula:392,57
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474-25-9
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00064142
Clave InChI RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Sinónimo chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
PubChem CID 9548590
ChEBI CHEBI:36234
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 162°C to 168°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.57
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo