Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap
Código de producto. p-200019977
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12359339 15 mL cada uno
11714498 25 mL cada uno
2 options
Código de producto. 12359339
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069695
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube without Cap for trace analysis.
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material PFA
Forma Cylindrical
Esterilidad No estériles
Graduated No
Tipo de tapón Not Included
Tipo de producto Test Tube