Learn More
Saint Gobain Life Sciences Matraz Erlenmeyer graduado de PFA Chemware™
Código de producto. 11724628
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 ml
300 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11724628
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask is chemically inert for ultra-pure applications.
  • Graduados
  • Transparentes para facilitar la visualización
  • Superficie antiadherente de PFA fácil de limpiar
  • Se puede utilizar en un microondas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3.4 oz.
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 23 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PFA
Altura (imperial) 3.8 in.
Altura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Erlenmeyer Flask
Graduated Sí