Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de polímero de butilo ChemTek™ serie 38-520
Código de producto. 12649711 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
Product Code. Tamaño unitSize
12649711 7 1 PR
12629711 10 1 PR
12639711 11 1 PR
12659711 8 1 PR
12669711 9 1 PR
5 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Product Code. 12649711
Brand: Ansell™ 38520070
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Proporcionan la mejor resistencia a los agentes químicos más agresivos, sin comprometer la destreza o la comodidad. Los guantes de inmersión de polímero de butilo Ansell Edmont™ ChemTek™ serie 38-520 ofrecen una excelente protección contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados.
  • Acabado suave de color negro.
  • Colocación fácil y buen agarre.
  • Máxima protección frente a productos químicos peligrosos.
  • Sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente destreza.
  • Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y natural junto con un tacto suave.
  • La ausencia de proteínas de látex se traduce en que no hay riesgo de alergias al látex.
  • Ideales para el sector químico, de refinado de petróleo y gasolina, de impresión, de automoción, aeroespacial y de minería.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la parte posterior Butilo
Material del manguito Butilo
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero de butilo
Color Black
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Sí
Material Butyl Polymer
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 20 mil
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Color hem. Negra
Inspeccionado para uso médico Sí
Tipo de empaquetado Bolsas envasadas individualmente con inserto
Cantidad 1 par
Resistente a Alta resistencia química
Serie 38-520