Learn More
Analytik Jena US UVP ChemStudio y UVP ChemStudio Touch 815
Código de producto. 15769759
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Generador de imágenes ChemStudio
Generador de imágenes ChemStudio Touch
Tensión:
230V
Pantalla:
Ninguno
Pantalla táctil de 13,3 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tensión Pantalla unitSize
15769759 Generador de imágenes ChemStudio Touch 230V Pantalla táctil de 13,3 in cada uno
15779759 Generador de imágenes ChemStudio 230V Ninguno cada uno
2 options
Código de producto. 15769759
Marca: Analytik Jena 84997092802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Analytik Jena US UVP ChemStudio y ChemStudio Touch 815 se utilizan en laboratorios que llevan a cabo aplicaciones genómicas y proteómicas. Con una cámara de 8,1 MP de alta calidad para imágenes de alta sensibilidad de Western blots, Westerns fluorescentes, inmunoblots, blots de proteínas, geles de ADN y geles de proteínas.
  • Disponible como sistema con pantalla táctil independiente o como sistema informático externo para laboratorios con requisitos informáticos particulares
  • Maximiza espacio en el laboratorio
Especificaciones técnicas y capacidades avanzadas:
  • Alta resolución y sensibilidad a la luz con cámara de 8,1 megapíxeles
  • objetivo f/0.95 para velocidades de exposición rápidas en condiciones de poca luz y aplicaciones de exposición prolongada
  • tiene LED de excitación suspendido blanco, rojo, verde y azul para aplicaciones multiplex
  • Utilice el transiluminador de LED UVP Visi-White™ o la alternativa económica: las placas de conversión UVP Visi-White™ para azul de Coomassie, tinciones de plata y otras aplicaciones de luz blanca trans
  • Utilice el transiluminador de LED UVP Visi-Blue™ o la alternativa económica: la placa de conversión UVP Visi-Blue™ para aplicaciones de excitación azul, incluidos GelGreen y SYBR Green (de 460 a 470 nm)
  • El paquete completo del software de adquisición y análisis VisionWorks™ se utiliza en un ordenador externo
  • Presenta análisis cuantitativo y generación de informes
Diseñado para la eficiencia del laboratorio y la facilidad de uso:
  • UVP ChemStudio touch incluye un ordenador integrado con pantalla táctil de 13,3 pulgadas
  • Permite imágenes claras de bandas débiles y detalles más precisos de imágenes
  • La multitarea que requiere varias ventanas y archivos es más fácil de realizar en una pantalla ancha
  • Los iconos grandes y visibles en el software VisionWork™ aumentan la accesibilidad para mejorar el flujo de trabajo
  • El ordenador integrado tiene 500 GB de capacidad de hardware para almacenar grandes cantidades de imágenes, ajustes preestablecidos de aplicación y datos
  • 7 puertos USB disponibles para el uso de teclado, ratón y otros accesorios.
  • Se incluye un lápiz óptico para un control sencillo y preciso
  • El cuarto oscuro cuenta con un transiluminador de línea a fina en bandeja extraíble, con iluminación UV uniforme y de alta intensidad en una forma compacta
  • Área de adquisición de imágenes iluminada máxima amplia de 21 x 17 cm
  • Permite la obtención de imágenes de varias transferencias de varios tamaños
  • El transiluminador de línea fina está diseñado con lámparas UV de larga duración, con unos requisitos de servicio mínimos
  • La tecnología de lámpara UV delgada es instantánea sin necesidad de calentamiento
  • Se incluye el interruptor de intensidad UV bajo/alto para una radiación óptima para documentación o para trabajos preparativos
Las funciones de automatización mejoran el flujo de trabajo en los laboratorios:
  • La captura y mejora de imágenes se automatiza con iconos basados en aplicaciones
  • Se utiliza para la selección rápida de varias aplicaciones de transferencia y gel
  • Se pueden crear iconos de aplicación personalizados para necesidades de investigación específicas
  • Se guarda una gran variedad de ajustes de aplicación para varios investigadores que realicen experimentos en un sistema de imágenes
  • Rueda de filtro de cinco posiciones controlada por software, en la bandeja extraíble
  • Permite cambiar fácilmente a varias longitudes de onda de emisión
  • Todos los sistemas incluyen copias ilimitadas del paquete completo del software de adquisición y análisis VisionWorks™, con amplias características de cuantificación y análisis
  • Equipos específicos de aplicaciones y servicios técnicos disponibles para proporcionar una atención y un servicio personalizados
  • Garantía del fabricante de tres años incluida con estos sistemas
  • Se pueden adquirir documentos de IQ/OQ (instalación y cualificación) y asistencia in situ
Certifications
Certificado CSA y CE
Garantía
3 años
Especificaciones
Descripción Hardware: pantalla táctil para ordenador de 13,3 in integrada
Pantalla Pantalla táctil de 13,3 in
Hertz 50/60Hz
Tensión 230V
Fondo (imperial) 16 in
Fondo (métrico) 43cm
Altura (imperial) 24 in
Tamaño en píxeles MP 8.1
Anchura (imperial) 18 in
Incluye Filtro de EtBrSoftware de adquisición y análisis VisionWorksCuarto oscuroBandeja Chemi para blotsLápiz digital para pantalla táctil (solo UVP ChemStudio Touch)
Altura (métrico) 61cm
Software Software de adquisición y análisis VisionWorks™
Anchura (métrico) 46cm
Para utilizar con (aplicación) Blots quimioluminiscentes, fluorescencia, UV, geles de ADN, geles de proteínas, geles de luz azul, azul de Coomassie, GelGreen, SYBR Green, blots de proteínas, Western blots, inmunoblots, Western blots fluorescentes
Tipo de producto Generador de imágenes ChemStudio Touch