Learn More
UVP Generador de imágenes ChemStudio Touch
Click to view available options
Pantalla:
LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Generador de imágenes independiente con pantalla táctil y tamaño reducido
- Maximiza espacio en el laboratorio
- Disponible como sistema externo operado por ordenador para laboratorios con requisitos informáticos particulares
Especificaciones técnicas y capacidades avanzadas:
- alta resolución, sensibilidad a la luz con cámara de 4,1 megapíxeles
- objetivo f/0.95 para velocidades de exposición rápidas en condiciones de poca luz y aplicaciones de exposición prolongada
- Disponible con la opción de cámara económica de 4,1 MP
- Tiene excitación blanca y azul suspendida, además de LED estándar
- Diseñado para actualizaciones de campo para añadir LED rojos y verdes para aplicaciones multiplex
- Las placas de LED UVP Visi-White™ se conectan fácilmente, para tinciones de color azul de Coomassie y plata
- Utilice la placa de conversión UVP Visi-Blue™ para aplicaciones de excitación azul, incluidos GelGreen y SYBR Green (de 460 a 470 nm)
- Compatible con la fuente de luz UVP eLITE para la excitación aérea con longitudes de onda de 400 a 800 nm
- Utiliza la tecnología de motor de luz de xenón, para una iluminación uniforme y de alta intensidad, en toda la gama de aplicaciones Technicolor
- El paquete completo del software de adquisición y análisis VisionWorks se utiliza en un ordenador externo
- Presenta análisis cuantitativo y generación de informes
Diseñado para la eficiencia del laboratorio y la facilidad de uso:
- Pantalla táctil para ordenador de 13,3 in integrada
- Permite imágenes claras de bandas débiles y detalles más precisos de imágenes
- La multitarea que requiere varias ventanas y archivos es más fácil de realizar en una pantalla ancha
- Los iconos grandes y visibles en el software VisionWork touch aumentan la accesibilidad para mejorar el flujo de trabajo
- El ordenador integrado tiene 500 GB de capacidad de hardware para almacenar grandes cantidades de imágenes, ajustes preestablecidos de aplicación y datos
- 7 puertos USB disponibles para el uso de teclado, ratón y otros accesorios.
- Se incluye un lápiz óptico para un control sencillo y preciso
- El cuarto oscuro cuenta con un transiluminador de línea fina en bandeja extraíble, con iluminación UV uniforme y de alta intensidad en una forma compacta
- Área de adquisición de imágenes iluminada máxima amplia de 21 x 17 cm
- Permite la obtención de imágenes de varias transferencias de varios tamaños
- El transiluminador de línea fina está diseñado con lámparas UV de larga duración, con unos requisitos de servicio mínimos
- La tecnología de lámpara UV delgada es instantánea sin necesidad de calentamiento
- Se incluye el interruptor de intensidad UV bajo/alto para una radiación óptima para documentación o para trabajos preparativos
Las funciones de automatización mejoran el flujo de trabajo en los laboratorios:
- La captura y mejora de imágenes se automatiza con iconos basados en aplicaciones
- Se utiliza para la selección rápida de varias aplicaciones de transferencia y gel
- Se pueden crear iconos de aplicación personalizados para necesidades de investigación específicas
- Se guarda una gran variedad de ajustes de aplicación para varios investigadores que realicen experimentos en un sistema de imágenes
- Rueda de filtro de cinco posiciones controlada por software, en la bandeja extraíble
- Permite cambiar fácilmente a varias longitudes de onda de emisión
- Todos los sistemas incluyen copias ilimitadas del paquete completo del software de adquisición y análisis VisionWorks™, con amplias características de cuantificación y análisis
- Equipos específicos de aplicaciones y servicios técnicos disponibles para proporcionar una atención y un servicio personalizados
- Puede accederse al hardware interno, incluidos la cámara, lel objetivo y el ordenador, para la resolución de problemas y reparaciones
- Especialistas expertos en aplicaciones y soporte técnico
- Garantía del fabricante de tres años incluida con este sistema
- Se pueden adquirir documentos de IQ/OQ (instalación y cualificación) y asistencia in situ
Certifications
Aprobaciones CSA/UL
Garantía
3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | LED |
| Hertz | 50/60Hz |
| Tensión | 230V |
| Fondo (imperial) | 16 in |
| Fondo (métrico) | 43cm |
| Altura (imperial) | 24 in |
| Tamaño en píxeles | MP 4.1 |
| Anchura (imperial) | 18 in |
| Altura (métrico) | 61cm |
| Software | Pantalla táctil para ordenador integrada |
| Mostrar más |