Learn More
Welch™ Sistema de bomba de vacío seco CHEMSTAR™
Código de producto. 15516385 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de bomba:
Sistema de vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba unitSize
15516385 Sistema de vacío cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15516385 Proveedor Welch™ N.º de proveedor U2070C02
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Mecanismo de bombeo multietapa integrado. El sistema de bomba de vacío seco Welch™ CHEMSTAR™ está controlado por software y es totalmente resistente a productos químicos
  • Sistema automatizado
  • Bombea gases y vapores corrosivos
  • 50 militorr con caudal alto
  • Sin aceite, sin trampa de frío
  • Sistema resistente a productos químicos: Compacto y eficiente, muy bajo mantenimiento
  • Elimine los cambios de aceite de la bomba y el ritual de la trampa en frío
  • Funcionamiento electrónico, optimización de la carga de vapor y autolimpieza del sistema
Aplicaciones:
  • Colectores de secado (líneas de Schlenk)
  • Liofilizadores pequeños
  • Estufas de vacío de pequeñas a medianas
  • Cajas de guantes
  • Concentradores/evaporadores
  • Industrial ligero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Amperaje 3 A
Requisitos eléctricos 1 pH con conjunto de cables Schuko
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 45,9 x 21,6 x 46,7 (18,1 x 8,5 x 18,4 pulg)
Modelo 2070C-02
Peso (imperial) 50 lb
Peso (métrico) 22,7 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Sistema de vacío
Presión máxima 0,07 mbar
Tensión 230 V