Learn More
Buerkle™ Indicador de caudal de PMP CheMobil™
Código de producto. 10175260
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
Código de producto. Color unitSize
10175260 Negro 1 PCS
10492101 Rojo 1 PCS
10208370 Azul 1 PCS
3 options
Código de producto. 10175260
Marca: Buerkle™ 87202003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos indicadores de caudal con una amplia variedad de sustancias. Los indicadores de caudal de PMP Buerkle™ CheMobil™ proporcionan una indicación visual precisa del caudal de los líquidos o gases que se están transportando por las conexiones de tubos.
  • Indicador de caudal con funciones de propulsor en ambas direcciones y en cualquier posición
  • El propulsor comienza a girar a un caudal de aproximadamente 150 ml/min (líquidos)
  • No es adecuado para ácidos fuertes, álcalis y disolventes
  • Los indicadores caudal CheMobil se pueden esterilizar con vapor y tienen buenas características de resistencia química
  • Para mangueras con diámetro interno de 6 a 11 mm
  • Resistencia a la presión de hasta 2 bar
  • Longitud con arandelas de 88 mm, altura de 40 mm, anchura de 15 mm
  • Codificación de colores: azul, rojo y negro
  • Temperatura de funcionamiento, CheMobil PMP máx. +60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Indicador de caudal CheMobil
Float Material Polypropylene
Tasa de presión 2 bar
Color Negro
Intervalo de caudal 150 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para muchas sustancias debido a su buena resistencia química, no es apto para disolventes, álcalis y ácidos fuertes
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 88 mm
Anchura (métrico) 15 mm
Peso (métrico) 0,01 kg
También disponible para el sector alimentario y farmacéutico (con adhesivo certificado)