Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 620 Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16211792
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16211792 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 16211792
Marca: VACUUBRAND™ 20737350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el funcionamiento simultáneo de dos aplicaciones de vacío controladas electrónicamente con una sola bomba. Del mismo modo, los modelos 511 y 611 Select tienen un puerto que se controla manualmente. Controlador de vacío VACUU·SELECT para un flujo de trabajo simplificado.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario que simplifica el trabajo en el laboratorio.
  • Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y ofrecen resultados reproducibles.
  • Editor de aplicaciones fácil de usar para la creación de secuencias de procesos únicas.
  • Potente bomba de vacío con excelente compatibilidad química y de condensados.
  • Las válvulas de solenoide con resistencia química mantienen el control del proceso.
  • La presión se mantiene una vez que el controlador detecta el primer punto de ebullición.
  • El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
  • El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
  • Utilice el control manual de punto de ajuste para procesos sencillos.
  • Cumple los requisitos de alto vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vacío máx. 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 24,6 kg
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 1500 a 1800 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 435 x 243 x 457 mm
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo PC 620 Select
Nivel de ruido 45 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,25 kW
Peso (métrico) 21,2 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 3.4 m3/hr.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Aplicaciones Rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado
N.º de etapas 3
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.