Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 520 Select
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario que simplifica el trabajo de laboratorio.
- Se utiliza con frecuencia para aplicaciones de vacío de tamaño medio con disolventes comunes.
- Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y proporcionan resultados reproducibles.
- Cree secuencias de proceso únicas con un editor de aplicaciones fácil de usar.
- Potente bomba de vacío con excelente compatibilidad química y de condensados.
- Las válvulas de solenoide con resistencia química mantienen el control del proceso.
- La presión se mantiene una vez que el controlador detecta el primer punto de ebullición.
- El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
- El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
- Utilice el control manual de punto de ajuste para procesos sencillos.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 7 Mbar (sin lastre de gas), 12 Mbar (con lastre de gas) |
| temp. | VACUU·SELECT |
| Peso con embalaje (métrico) | 21,8 kg |
| Incluye | Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) |
| Velocidad motor | De 1500 a 1800 min-1 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 435 x 243 x 457 mm |
| Material | PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM |
| Modelo | PC 520 Select |
| Nivel de ruido | 45 dBA |
| Mostrar más |