Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 520 Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15926272
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15926272
Marca: VACUUBRAND™ 20733350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el funcionamiento simultáneo de dos aplicaciones de vacío controladas electrónicamente con una sola bomba. Los modelos similares tienen un puerto controlado manualmente. El controlador de vacío VACUU-SELECT simplifica las tareas comunes del laboratorio con una interfaz gráfica de usuario.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario que simplifica el trabajo de laboratorio.
  • Se utiliza con frecuencia para aplicaciones de vacío de tamaño medio con disolventes comunes.
  • Las aplicaciones predefinidas ahorran tiempo y proporcionan resultados reproducibles.
  • Cree secuencias de proceso únicas con un editor de aplicaciones fácil de usar.
  • Potente bomba de vacío con excelente compatibilidad química y de condensados.
  • Las válvulas de solenoide con resistencia química mantienen el control del proceso.
  • La presión se mantiene una vez que el controlador detecta el primer punto de ebullición.
  • El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
  • El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
  • Utilice el control manual de punto de ajuste para procesos sencillos.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 7 Mbar (sin lastre de gas), 12 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 21,8 kg
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 1500 a 1800 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 435 x 243 x 457 mm
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo PC 520 Select
Nivel de ruido 45 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,18 kW
Peso (métrico) 18,6 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2 m3/hr.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Aplicaciones Rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado, secador de gel
N.º de etapas 2
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V