Learn More
Thermo Scientific™ Bucles del inyector de muestras Cheminert™, acero inoxidable, 5 μl
Código de producto. 11593960 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) unitSize
11593960 5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11593960
Marca: Thermo Scientific™ CSL5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación.
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación. Pueden accionarse manualmente o con un actuador microelectrónico. Con conexiones de 0,0625 in y orificios de 0,010 in, están disponibles en configuraciones de 6 o 10 orificios e incluyen un bucle de muestras de 5 μl.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de la muestra (métrico) 5 μl
Tipo Sample Injector Loop
Material de estátor Acero inoxidable