Learn More
Thermo Scientific™ Bucles del inyector de muestras Cheminert™, acero inoxidable, 20 μl
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los inyectores de microcalibre Thermo Scientific™ Cheminert™ modelo C2 como inyectores o válvulas de conmutación. Pueden accionarse manualmente o con un actuador microelectrónico. Con conexiones de 0,0625 pulg y orificios de 0,010 pulg, están disponibles en configuraciones de 6 o 10 orificios e incluyen un bucle de muestras de 5 μl.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 μL |
| Tipo | Bucle del inyector de muestra |
| Material de estátor | Acero inoxidable |