Learn More
Thermo Scientific™ Inyector de microcalibre Cheminert modelo C2
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conectores de 1,52 mm (1/16 pulgadas)
- Orificios de 0,25 mm (0,010 pulgadas)
- Disponible en modelos con 6 o 10 orificios
- Disponible con accionador manual o microeléctrico
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de la muestra (métrico) | 10 μl |