Learn More
Merck Millipore Sustrato de peroxidasa de rábano picante reactivo único Chemicon™ TMB/E
Sustrato de peroxidasa de rábano picante reactivo único TMB/E de color azul para ELISA (soluble)
Marca:  Merck Millipore ES001-500ML
Código de producto. 15645385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    266.00€ / 500 ml
    Ahorro 20.00€
    6% Descuento
Description
Description
  • El ES001 es un reactivo de un solo componente estable a temperatura ambiente y no es sensible a la luz normal del laboratorio.
  • Se optimiza con respecto a las concentraciones de TMB y peróxido de hidrógeno y produce una respuesta lineal con las concentraciones de HRP que se suelen emplear en ensayos inmunológicos.
  • λmáx. 450 nm
  • Código de color: Amarillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions