Learn More
KNF Resistente a productos químicos, clasificación ATEX, bomba de vacío de diafragma, un solo cabezal de PTFE
Adecuado para gases corrosivos, destilación, filtrado, preparación para el análisis, sublimación, extracción, evaporación o secado.
Marca: KNF 309574/042450
Descripción
- Para aire, gases y vapores.
- Resistente a la corrosión y a los disolventes.
- Sustituta ideal para bombas de chorro de agua.
- Sin mantenimiento.
- El diafragma con estructura aporta una larga vida útil.
- Compacto y portátil.
- Amplio rango de caudales para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
- Estas bombas son adecuadas para la destilación, filtrado, preparación para el análisis, sublimación, extracción, evaporación o secado.
- Incluyen asa de transporte, patas de goma, interruptor de encendido/apagado y cable de alimentación.
- Todos los modelos son compatibles con la norma ATEX II 2G IIB+H2 T3X solo en atmósfera interna.
- La zona húmeda interior está equipada para transferir atmósferas potencialmente explosivas; por lo que solo son aptos para atmósferas internas de categoría 2G.
- Están diseñados para transferir gases, vapores o vahos que crean condiciones dentro del cabezal de la bomba en las que es probable la formación ocasional de una atmósfera explosiva.
- Tenga en cuenta que los motores de accionamiento utilizados son motores de CA estándar que no tienen la clasificación ATEX y, por lo tanto, la bomba completa no debe instalarse en una atmósfera potencialmente explosiva.
- Todos estos modelos precisan tubos de conexión de 10 mm de diámetro interior.
Especificaciones
| 100 mbar abs | |
| 187 x 140 x 281 mm | |
| Clavija EU | |
| Un solo cabezal |
| Clasificación ATEX | |
| Cabezal de bomba: PTFE, diafragma: PTFE, válvulas: FFPM | |
| 10 l/min | |
| 1bar |