Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Código de producto. 11773233
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación de cloro libre LR/MR
Determinación de cloro libre y total
Determinación de cloro total
Determinación de dureza total
Determinación de fenoles
Determinación de fosfato
Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+) (Disco Checker™)
Determinación de nitritos
Determinación de sulfito
Tamaño de la unidad:
50 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11773233 Determinación de fosfato 50 PCS
10504784 Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+) (Disco Checker™) cada uno
11692300 Determinación de cloro libre LR/MR cada uno
11612310 Determinación de cloro libre y total cada uno
11676770 Determinación de nitritos cada uno
11713243 Determinación de cloro total paquete de 100
11763243 Determinación de sulfito paquete de 100
11783233 Determinación de dureza total paquete de 50
11703253 Determinación de fenoles paquete de 100
9 options
Código de producto. 11773233
Marca: Hanna Instruments™ HI3833
Incluye todos los reactivos y equipos necesarios para realizar pruebas manuales de agua. El kit de pruebas químicas de Hanna Instruments™ incluye reactivos prefabricados y premedidos para determinaciones rápidas y precisas con lecturas de alta resolución basadas en métodos de valoraciones aceptados.
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
  • Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, y frascos y paquetes de reactivos premedidos
  • Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
  • Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Analitos Ácido ascórbico
Para utilizar con (aplicación) Determinación de fosfato
Para utilizar con (equipo) Muestras de agua
Incluye Vaso de precipitados de plástico de 20 ml, cubo de comparación de colores y 50 paquetes de reactivo de fosfato
Nº de pruebas 50
Cantidad 1 kit
temp De 0 a 5 mg/l
Método de prueba Valoración
Tipo Kit de pruebas de fosfato
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphate Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium disulphate