Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Código de producto. 11713243
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación de cloro libre LR/MR
Determinación de cloro libre y total
Determinación de cloro total
Determinación de dureza total
Determinación de fenoles
Determinación de fosfato
Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+) (Disco Checker™)
Determinación de nitritos
Determinación de sulfito
Tamaño de la unidad:
50 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11713243 Determinación de cloro total paquete de 100
10504784 Determinación de hierro (Fe2+ y Fe3+) (Disco Checker™) cada uno
11692300 Determinación de cloro libre LR/MR cada uno
11612310 Determinación de cloro libre y total cada uno
11676770 Determinación de nitritos cada uno
11763243 Determinación de sulfito paquete de 100
11773233 Determinación de fosfato 50 PCS
11783233 Determinación de dureza total paquete de 50
11703253 Determinación de fenoles paquete de 100
9 options
Código de producto. 11713243
Marca: Hanna Instruments™ HI38023
Incluye todos los reactivos y equipos necesarios para realizar pruebas manuales de agua. El kit de pruebas químicas de Hanna Instruments™ incluye reactivos prefabricados y premedidos para determinaciones rápidas y precisas con lecturas de alta resolución basadas en métodos de valoraciones aceptados.
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
  • Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, y frascos y paquetes de reactivos premedidos
  • Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
  • Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro total
Para utilizar con (equipo) Muestras de agua
Incluye 30 ml de solución de yoduro de potasio, reactivo sulfámico (100 paquetes), 25 ml de indicador de almidón, 100 ml de reactivo de tiosulfato, 50 ml de recipiente calibrado, 1 ml de jeringa con punta, 1 ml de pipeta de plástico y cuchara
Nº de pruebas 100
Cantidad 1 kit
temp De 10 a 200 mg/l
Suficiente para Determinaciones de intervalo extendido
Método de prueba Yodométrico
Tipo Kit de pruebas químicas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 TEST CHLORINE TOTAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide, Sulphamic acid