Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Descripción
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
- Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, y frascos y paquetes de reactivos premedidos
- Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
- Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Aminoantipirina |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de fenoles |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | Reactivo HI3864A-0 (100 paquetes), HI3864B-0 reactivo (100 paquetes), disco Checker™ con discos LR y HR, viales de vidrio con tapones (2) y un espejo |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | De 0,00 a 1,00 mg/l y de 0,5 a 5,0 mg/l |
| Suficiente para | Dos rangos |
| Método de prueba | Valoración |
| Tipo | Conjunto de reactivos de fenol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X100 TEST KIT PHENOL
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium persulphate, Tetrasodium EDTA,4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one