Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas químicas
Descripción
Estos kits de pruebas químicas emplean reactivos de alta calidad que se fabrican en nuestras instalaciones de última generación de Hanna y están claramente marcados con el número de lote y la caducidad fecha en cada paquete o frasco para su trazabilidad.
- Configuración completa: Se incluyen todos los materiales necesarios, como vasos de precipitados, jeringas, y frascos y paquetes de reactivos premedidos
- Lecturas de alta resolución para determinaciones rápidas y precisas
- Reactivos de repuesto disponibles: No es necesario comprar un nuevo kit cuando se agoten los reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | DPD |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de cloro libre LR/MR |
| Para utilizar con (equipo) | Muestras de agua |
| Incluye | Reactivo de cloro libre HI93701-0 (200 paquetes), frasco desmineralizador con tapón para 12 l, disco Checker, viales de vidrio con tapón (2), y pipeta de plástico de 3 ml |
| Nº de pruebas | 100 unidades (200 en total) |
| Cantidad | 1 kit |
| temp | De 0,00 a 0,70 mg/l y de 0,0 a 3,5 mg/l |
| Suficiente para | Determinación de intervalo bajo y medio |
| Método de prueba | Valoración |
| Tipo | Kit de pruebas químicas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- FREE CHLORINE LOW RANGE & MR TEST
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Purolite