Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas
Código de producto. p-200007002
Click to view available options
Dimensions (LxW):
25,40 mm x 9,53 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
38,10 mm x 25,40 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 250
Código de producto. 17950770
Marca: Brady™ 170847
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marcación en seco de contenedores de muestras a temperatura ambiente con este material de etiquetas de polipropileno blanco económico (B-7425). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas portátil de Brady.
  • Producto especializado: etiquetas predimensionadas para el uso sobre viales o contenedores de muestras secos a temperatura ambiente
  • Producto duradero: resistente a temperaturas extremas, al contacto moderado con productos químicos y al uso diario
  • Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies suaves en condiciones extremas
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polypropylene
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Laboratory labelling;Temperature indicating labelling
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 250 Sets / Box
Cantidad 250
Tamaño (métrico) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to 158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 70°C
Grosor (imperial) 0.004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 25,40 mm x 9,53 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám)
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 0.375 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 9.53 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-7425